About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4BrN5
CAS号:
分子量:
226.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Brc1cncc(c1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C6H4BrN5/c7-5-1-4(2-8-3-5)6-9-11-12-10-6/h1-3H,(H,9,10,11,12)
InChI key
XJGDASCALCDOQH-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3