Merck
555827
Sigma-Aldrich
2,4-二氰基-3-乙基-3-甲基戊二酰亚胺
97%
别名:
4-乙基-4-甲基-2,6-二氧-3,5-哌啶二甲腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H11N3O2
CAS号:
分子量:
205.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
183-187 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC1(C)C(C#N)C(=O)NC(=O)C1C#N
InChI
1S/C10H11N3O2/c1-3-10(2)6(4-11)8(14)13-9(15)7(10)5-12/h6-7H,3H2,1-2H3,(H,13,14,15)
InChI 密鑰
ISARNQWKABTJEY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)