化驗
97%
形狀
solid
mp
91-94 °C (lit.)
SMILES 字串
BrC(Br)C(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H5Br3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(12)8(10)11/h1-4,8H
InChI 密鑰
KFTUNOVZJWIKFX-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges