Merck
555363
Sigma-Aldrich
氘化锂
98 atom % D
别名:
氚化锂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LiD
CAS号:
分子量:
8.96
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[Li][2H]
InChI
1S/Li.H/i;1+1
InChI 密鑰
SIAPCJWMELPYOE-IEOVAKBOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氘化锂 (LiD) 是一种稳定的同位素化合物,因其高熔点、低密度、高氘浓度以及在真空和惰性气体中的出色热稳定性而被常用于氘储存和储能应用。它还可用作合成有机氘化物、氘代溶剂和氘代聚合物的潜在原料。
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Lattice dynamics of lithium hydride and lithium deuteride: effect of long-range three-body forces
Laplaze D
Journal of Physics C: Solid State Physics, 10(18), 3499-3499 (1977)
Effect of air humidity on microstructure and phase composition of lithium deuteride corrosion products
L Xiaobo and L Jiping
Corrosion Science, 115, 129-134 (2017)