About This Item
线性分子式:
C6H4[OCH2CH2CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)2]2
CAS号:
分子量:
390.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
35-38 °C
SMILES字符串
CC(C)CCCC(C)CCOc1ccc(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1
InChI
1S/C26H46O2/c1-21(2)9-7-11-23(5)17-19-27-25-13-15-26(16-14-25)28-20-18-24(6)12-8-10-22(3)4/h13-16,21-24H,7-12,17-20H2,1-6H3
InChI key
KXBVZLQGEJXWDW-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3