Merck
553433
Sigma-Aldrich
1-溴-3-(二氟甲氧基)苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4OCHF2
分子量:
223.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
196-197 °C (lit.)
密度
1.585 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)Oc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H5BrF2O/c8-5-2-1-3-6(4-5)11-7(9)10/h1-4,7H
InChI 密鑰
NWBDGKNKAFGQQL-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3