Merck
553085
Sigma-Aldrich
2-氟苯并噻唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4FNS
CAS号:
分子量:
153.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.585 (lit.)
bp
211-212 °C (lit.)
密度
1.323 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1nc2ccccc2s1
同類產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.0 °F - closed cup
閃點(°C)
92.78 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)