Merck
553050
Sigma-Aldrich
5-叔-丁基-2,4-二羟基苯并苯基酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5COC6H2(OH)2C(CH3)3
CAS号:
分子量:
270.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
145-148 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(C)c1cc(c(O)cc1O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C17H18O3/c1-17(2,3)13-9-12(14(18)10-15(13)19)16(20)11-7-5-4-6-8-11/h4-10,18-19H,1-3H3
InChI key
HSYUVRRTSSSDJI-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)