Merck
552607
Sigma-Aldrich
3-(1-哌嗪基)丙基官能化硅胶
200-400 mesh, extent of labeling: 0.8 mmol/g loading
别名:
哌嗪基-3 官能化硅胶
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.22
標籤範圍
0.8 mmol/g loading
表面積
500 m2/g
粒徑
200-400 mesh
孔徑
60 Å pore size
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.