Merck
552364
Sigma-Aldrich
1-(2,5-二氯-4-磺酸苯基)-3-甲基-5-吡唑酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H2Cl2SO3HN2C3H2OCH3
分子量:
323.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
mp
346 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CC1=NN(C(=O)C1)c2cc(Cl)c(cc2Cl)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H8Cl2N2O4S/c1-5-2-10(15)14(13-5)8-3-7(12)9(4-6(8)11)19(16,17)18/h3-4H,2H2,1H3,(H,16,17,18)
InChI 密鑰
KCEIVWKDBLAQKL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3