Merck
551953
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-2-叔丁基氨基-1-苯基乙醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(OH)CH2NHC(CH3)3
CAS号:
分子量:
193.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −80°, c = 1 in chloroform
mp
105-108 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)NC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H19NO/c1-12(2,3)13-9-11(14)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11,13-14H,9H2,1-3H3/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
NRVOOKOHYKJCPB-NSHDSACASA-N
法律資訊
经 Shasun Chemicals and Drugs Limited 授权,使用 Jacobsen HKR 技术制造。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)