Merck
551848
Sigma-Aldrich
1,2-二溴-4,5-二(辛氧基)苯
97%
别名:
1,2-Dibromo-4,5-bis(octyloxy)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Br2C6H2(OC8H17)2
分子量:
492.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
40-43 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCOc1cc(Br)c(Br)cc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C22H36Br2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-25-21-17-19(23)20(24)18-22(21)26-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3
InChI 密鑰
YEYRWRVHDLPUGQ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)