Merck
551074
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-2-氨基-1-氟-3-甲基-1,1-二苯基丁烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH(NH2)C(C6H5)2F
分子量:
257.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −45°, c = 1 in chloroform
mp
54-57 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)[C@H](N)C(F)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20FN/c1-13(2)16(19)17(18,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-13,16H,19H2,1-2H3/t16-/m0/s1
InChI 密鑰
MJIXRSWLVFUMCB-INIZCTEOSA-N
法律資訊
英国 Onyx Scientific 产品
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)