Merck
549010
Sigma-Aldrich
3-溴-2-氟三氟甲苯
别名:
1-Bromo-2-fluoro-3-trifluoromethylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(F)CF3
分子量:
243.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
折射率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
168-169 °C (lit.)
密度
1.690 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES 字串
Fc1c(Br)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10,11)12/h1-3H
InChI 密鑰
VPXCYIIXCVJZKZ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)