Merck
548499
Sigma-Aldrich
铌酸铜
99%
别名:
Copper niobate, Copper niobium oxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cu(NbO3)2
CAS号:
分子量:
345.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
99%
SMILES 字串
[Cu++].[O-][Nb](=O)=O.[O-][Nb](=O)=O
InChI
1S/Cu.2Nb.6O/q+2;;;;;;;2*-1
InChI 密鑰
BBXADMAXAWXAPL-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)