Merck
548464
Sigma-Aldrich
碲化铜
99.9% trace metals basis
别名:
Copper monotelluride, Cupric telluride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CuTe
CAS号:
分子量:
191.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
crystalline
密度
7.100 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cu]=[Te]
InChI
1S/Cu.Te
InChI 密鑰
QZCHKAUWIRYEGK-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3