Merck
548367
Sigma-Aldrich
4-(二苄基氨基)苯甲醛-N,N-二苯腙
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2N2CHC6H4N(CH2C6H5)2
CAS号:
分子量:
467.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
148-152 °C (lit.)
λmax
362 nm
SMILES字符串
C(N(Cc1ccccc1)c2ccc(cc2)\C=N\N(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C33H29N3/c1-5-13-29(14-6-1)26-35(27-30-15-7-2-8-16-30)31-23-21-28(22-24-31)25-34-36(32-17-9-3-10-18-32)33-19-11-4-12-20-33/h1-25H,26-27H2/b34-25+
InChI key
IRKBOPBCDTWDDY-YQCHCMBFSA-N
应用
有机光电导体。应用于非线性光学的电荷输送分子。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)