Merck
548197
Sigma-Aldrich
1,8-辛二硫醇二乙酸酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COS(CH2)8SCOCH3
分子量:
230.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
37-41 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)SCCCCCCCCSC(C)=O
InChI
1S/C12H22O2S2/c1-11(13)15-9-7-5-3-4-6-8-10-16-12(2)14/h3-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
QJAYCBKJPCEYSJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)