Merck
548138
Sigma-Aldrich
高氯酸锂
anhydrous, beads, 99.99%
别名:
Lithium perchlorate (LiClO4 )
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LiClO4
CAS号:
分子量:
106.39
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
等级
anhydrous
方案
99.99%
表单
beads
mp
236 °C (lit.)
SMILES字符串
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)