化驗
96%
折射率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
密度
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC\C=C/CCCCCC=O
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h3-4,10H,2,5-9H2,1H3/b4-3-
InChI 密鑰
UZFFFFWQKMPLAC-ARJAWSKDSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
78.1 °F - closed cup
閃點(°C)
25.6 °C - closed cup