Merck
547158
Sigma-Aldrich
反,反-2,4-己二烯醛醋酸酯
97%
别名:
反,反-2,4-己二烯醛醋酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH=CH)2CH2OC(O)CH3
CAS号:
分子量:
140.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]/C(C)=C([H])\C([H])=C(/[H])COC(C)=O
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-6H,7H2,1-2H3/b4-3+,6-5+
InChI 密鑰
PXVKYPFROMBALG-VNKDHWASSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
181.9 °F - closed cup
閃點(°C)
83.3 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)