Merck
546453
Sigma-Aldrich
2,5-双(溴甲基)-1-甲氧基-4-(3′,7′-二甲基辛氧基)苯
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(BrCH2)2C6H2(OCH3)OCH2CH2CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)CH3
分子量:
450.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
96%
mp
74-77 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cc(CBr)c(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1CBr
InChI
1S/C19H30Br2O2/c1-14(2)6-5-7-15(3)8-9-23-19-11-16(12-20)18(22-4)10-17(19)13-21/h10-11,14-15H,5-9,12-13H2,1-4H3
InChI 密鑰
DOKSAXJBKYCNRE-UHFFFAOYSA-N
應用
用于合成取代 PPV 的导电聚合物前体。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)