Merck
546429
Sigma-Aldrich
1-(5-氯-2-羟基苯基)-1,3-丁二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(OH)COCH2COCH3
CAS号:
分子量:
212.63
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
mp
112-116 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)CC(=O)c1cc(Cl)ccc1O
InChI
1S/C10H9ClO3/c1-6(12)4-10(14)8-5-7(11)2-3-9(8)13/h2-3,5,13H,4H2,1H3
InChI key
DPZZGIRQJCKZAU-UHFFFAOYSA-N
一般描述
1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-1,3-butanedione, also known as 1-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)butane-1,3-dione, is a 1-aryl-1,3-dicarbonyl derivative.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)