Merck
545767
Sigma-Aldrich
5-甲氧基-2-甲基苯并噻唑
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9NOS
CAS号:
分子量:
179.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
mp
36-40 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc2sc(C)nc2c1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)