Merck
545562
Sigma-Aldrich
环己基甲硫醇乙酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H11CH2SCOCH3
分子量:
172.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
238-239 °C (lit.)
密度
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)SCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H16OS/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h9H,2-7H2,1H3
InChI 密鑰
SARKVIALWOJVNK-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.4 °F - closed cup
閃點(°C)
93 °C - closed cup