Merck
542784
Sigma-Aldrich
3-(二氟甲氧基)硝基苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F2CHOC6H4NO2
CAS号:
分子量:
189.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
240-242 °C (lit.)
密度
1.391 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cccc(OC(F)F)c1
InChI
1S/C7H5F2NO3/c8-7(9)13-6-3-1-2-5(4-6)10(11)12/h1-4,7H
InChI 密鑰
NYVCZALWNPMMSQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)