Merck
542598
Sigma-Aldrich
4-二氟甲氧基碘苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F2CHOC6H4I
分子量:
270.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
折射率
n20/D 1.548 (lit.)
沸点
217-219 °C (lit.)
密度
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
FC(F)Oc1ccc(I)cc1
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)