Merck
542555
Sigma-Aldrich
5-氯-2-异丙氧基苯基硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12BClO3
分子量:
214.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
表单
solid
mp
98-103 °C (lit.)
官能团
chloro
SMILES字符串
CC(C)Oc1ccc(Cl)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BClO3/c1-6(2)14-9-4-3-7(11)5-8(9)10(12)13/h3-6,12-13H,1-2H3
InChI key
FGRYIHCKXSSLGB-UHFFFAOYSA-N
其他说明
含不定量的酸酐
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)