Merck
542466
Sigma-Aldrich
2-异丙氧基苯硼酸
别名:
2-(Propan-2-yloxy)phenylboronic acid, 2-Isopropoxybenzeneboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4OCH(CH3)2B(OH)2
分子量:
180.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
折射率
n20/D >1.5090 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
mp
30-35 °C (lit.)
密度
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)Oc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-7(2)13-9-6-4-3-5-8(9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
InChI 密鑰
XDMKBIIRBDPSOE-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Suzuki arylation
  • Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)