Merck
542164
Sigma-Aldrich
3-甲氧基-2-甲基-1H-吡啶-4-酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H9NO2
CAS号:
分子量:
139.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
156-160 °C (lit.)
SMILES 字串
COC1=C(C)NC=CC1=O
InChI
1S/C7H9NO2/c1-5-7(10-2)6(9)3-4-8-5/h3-4H,1-2H3,(H,8,9)
InChI 密鑰
GNWSQENQZGWCSW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3