Merck
541974
Sigma-Aldrich
3-溴-2′,5-二氯-2-羟基二苯甲酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H2(Cl)(OH)COC6H4Cl
分子量:
346.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
mp
83-86 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1c(Br)cc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H7BrCl2O2/c14-10-6-7(15)5-9(13(10)18)12(17)8-3-1-2-4-11(8)16/h1-6,18H
InChI 密鑰
YDOASFSKJSZNAO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
3-Bromo-2′,5-dichloro-2-hydroxybenzophenone is a halogenated aromatic ketone useful in organic synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)