Merck
541745
Sigma-Aldrich
三-O-乙酰基-β-D-溴化阿拉伯糖
95%
别名:
2,3,4-三-O-D-溴化吡喃阿拉伯糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15BrO7
CAS号:
分子量:
339.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
价格与库存信息目前不能提供
化驗
95%
光學活性
[α]20/D −292.5°, c = 1 in chloroform
雜質
≤2% calcium carbonate
mp
136-140 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)O[C@@H]1CO[C@@H](Br)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C11H15BrO7/c1-5(13)17-8-4-16-11(12)10(19-7(3)15)9(8)18-6(2)14/h8-11H,4H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11-/m1/s1
InChI 密鑰
AVNRQUICFRHQDY-CHWFTXMASA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)