Merck
540943
Sigma-Aldrich
1-苄基-4-(N-Boc-氨基)哌啶
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H26N2O2
CAS号:
分子量:
290.40
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
122-125 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H26N2O2/c1-17(2,3)21-16(20)18-15-9-11-19(12-10-15)13-14-7-5-4-6-8-14/h4-8,15H,9-13H2,1-3H3,(H,18,20)
InChI key
WFKLUNLIZMWKNF-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)