Merck
540560
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-八氢-1,1′-2-萘酚
97%, optical purity ee: 99% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C10H10OH)2
CAS号:
分子量:
294.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:
方案
97%
旋光性
[α]20/D +75°, c = 1 in THF
光学纯度
ee: 99% (HPLC)
mp
160-166 °C (lit.)
InChI
1S/C20H22O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h9-12,21-22H,1-8H2
InChI key
UTXIFKBYNJRJPH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)