化驗
97%
折射率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
密度
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1cccc(c1CC#N)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F4N/c10-8-3-1-2-7(9(11,12)13)6(8)4-5-14/h1-3H,4H2
InChI 密鑰
SFLYZUWDTDYATN-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup