Merck
538833
Sigma-Aldrich
聚(1-十六碳烯-砜)
average Mw ~10,000,000, powder
别名:
BIOBLAND®-16
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
表单
powder
分子量
average Mw ~10,000,000
杂质
≤0.2 wt. % Monomer
mp
50.4 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
密度
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
研究了本品在医疗器械、需要气体渗透膜的传感器以及电子束光刻胶中的应用。
特点和优势
具有对氧气和氮气的高渗透性。良好的生物相容性。
疏水性生物相容聚合物。
法律信息
BIOBLAND is a registered trademark of Affymetrix, Inc.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)