Merck
538817
Sigma-Aldrich
3-(三氟甲基)二苯基甲醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C6H4CH(OH)C6H5
CAS号:
分子量:
252.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
62-66 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydroxyl
phenyl
SMILES 字串
OC(c1ccccc1)c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3O/c15-14(16,17)12-8-4-7-11(9-12)13(18)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,13,18H
InChI 密鑰
KRMIEGLFYDWJOT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)