Merck
538078
Sigma-Aldrich
丙酰氯官能化硅胶
200-400 mesh, extent of labeling: 1 mmol/g loading
别名:
羧基氯-2-官能化硅胶
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
標籤範圍
1 mmol/g loading
品質等級
表面積
500 m2/g
粒徑
200-400 mesh
孔徑
60 Å pore size
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=[SiH2].CCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO.H2OSi/c1-2-3(4)5;1-2/h2H2,1H3;2H2
InChI 密鑰
IYPMNWVACSXYDT-UHFFFAOYSA-N
相关类别
應用
清除伯胺/醇和仲胺/醇
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3