Merck
537292
Sigma-Aldrich
3,5-二氟氯苯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3F2
CAS号:
分子量:
148.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
折射率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
111-112 °C (lit.)
密度
1.329 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1cc(F)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H3ClF2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
InChI 密鑰
RFKBODCWHNDUTJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
85.0 °F - closed cup
閃點(°C)
29.44 °C - closed cup