化驗
97%
SMILES 字串
ClC(=O)\C=C\c1ccccc1Cl
InChI
1S/C9H6Cl2O/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6H/b6-5+
InChI 密鑰
ZAUFNZFFWDQKPL-AATRIKPKSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges