Merck
537187
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1,1-三氟-2-辛醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3(CH(OH)CH2)5CH3
分子量:
184.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
化驗
97%
SMILES 字串
CCCCCC[C@@H](O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15F3O/c1-2-3-4-5-6-7(12)8(9,10)11/h7,12H,2-6H2,1H3/t7-/m1/s1
InChI 密鑰
INAIBHXNHIEDAM-SSDOTTSWSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
159.0 °F - closed cup
閃點(°C)
70.56 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)