Merck
536539
Sigma-Aldrich
2,5-双(溴甲基)-1-甲氧基-4-(2-乙基己氧基)苯
98%
别名:
1,4-Bis(bromomethyl)-2-(2′-ethylhexyloxy)-5-methoxybenzene, 1,4-Bis(bromomethyl)-2-[(2-ethylhexyl)oxy]-5-methoxybenzene, 1,4-Bis(bromomethyl)-2-methoxy-5-(2′-ethylhexyloxy)benzene, 1,4-Bis(bromomethyl)-2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)benzene, 2,5-Bis(bromomethyl)-1-(2-ethylhexyloxy)-4-methoxybenzene, 2,5-Bis(bromomethyl)-1-methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzene, 2-Methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-bis(bromomethyl)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(BrCH2)2C6H2(OCH3)OCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
分子量:
422.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
mp
82-86 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC(CC)COc1cc(CBr)c(OC)cc1CBr
InChI
1S/C17H26Br2O2/c1-4-6-7-13(5-2)12-21-17-9-14(10-18)16(20-3)8-15(17)11-19/h8-9,13H,4-7,10-12H2,1-3H3
InChI 密鑰
WFGYUUWEXFKLCS-UHFFFAOYSA-N
應用
导电聚合物前体。
特點和優勢
与对应的双(氯甲基) 单体相比,双(溴甲基) 单体具有更高的 MEH-PPV 产量,产出的 MEH-PPV 具有更高的分子量和更窄的多分散性。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
Chemical Communications (Cambridge, England), 2347-2347 (1999)