Merck
535761
Sigma-Aldrich
双(1-辛氧基-2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)癸二酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C44H84N2O6
分子量:
737.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
動態黏度
3000 mPa.s(20 °C)(lit.)
轉變溫度
Tg >150 °C (dec)
溶解度
H2O: <6 ppm at 20 °C
密度
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCON1C(C)(C)CC(CC1(C)C)OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC2CC(C)(C)N(OCCCCCCCC)C(C)(C)C2
InChI
1S/C44H84N2O6/c1-11-13-15-17-23-27-31-49-45-41(3,4)33-37(34-42(45,5)6)51-39(47)29-25-21-19-20-22-26-30-40(48)52-38-35-43(7,8)46(44(9,10)36-38)50-32-28-24-18-16-14-12-2/h37-38H,11-36H2,1-10H3
InChI 密鑰
OSIVCXJNIBEGCL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
双(1-辛氧基-2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)癸二酸酯是一种受阻胺光稳定剂(HALS),可以通过热和光氧化过程有效阻止降解。它可用于木材和塑料涂料。
應用
受阻胺紫外光稳定剂。
本品碱性较弱,可以减少了与酸性涂料成分的相互作用,而这些成分在醇酸树脂类涂料中尤其有效。
在水性体系中易于乳化。 可与二甲苯、MEK及其他涂料溶剂混溶至>50%。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Direct detection of additives and degradation products from polymers by liquid extraction surface analysis employing chip-based nanospray mass spectrometry
Paine MRL, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 26(4), 412-418 (2012)
Desorption electrospray ionisation mass spectrometry reveals in situ modification of a hindered amine light stabiliser resulting from direct N-OR bond cleavage
Paine MRL, et al.
Analyst, 136(5), 904-912 (2011)
Analysis of UV absorbers and stabilizers in polypropylene by liquid chromatography/atmospheric pressure chemical ionization-mass spectrometry.
Choi S and Jang J
Polymer Testing, 30(6), 673-677 (2011)