方案
99%
密度
1.652 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CCCCC[N+]#[C-]
一般描述
Atomic number of base material: 74 Tungsten
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation
储存分类代码
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup