Merck
535230
Sigma-Aldrich
2,5-二氯苯基碘化锌 溶液
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H2ZnI
分子量:
338.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
密度
1.031 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Clc1ccc(Cl)c([Zn]I)c1
InChI
1S/C6H3Cl2.HI.Zn/c7-5-1-2-6(8)4-3-5;;/h1-3H;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
QECAMPWZZLITBT-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.2 °C - closed cup