化驗
97%
mp
183-187 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1nc(cs1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C9H7BrN2S/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-9(11)12-8/h1-5H,(H2,11,12)
InChI 密鑰
ZBRNKOLWXWMLTA-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3