Merck
533440
Sigma-Aldrich
4,5-双(甲硫代)-1,3-二硫杂环戊烯-2-酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6OS4
CAS号:
分子量:
210.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
56-60 °C (lit.)
SMILES字符串
CSC1=C(SC)SC(=O)S1
InChI
1S/C5H6OS4/c1-7-3-4(8-2)10-5(6)9-3/h1-2H3
InChI key
ZXNVEXYJVODARP-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)