Merck
532835
Sigma-Aldrich
4-氯-2-甲基苯甲醚
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(CH3)OCH3
CAS号:
分子量:
156.61
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
36-39 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(Cl)cc1C
InChI
1S/C8H9ClO/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
VDYDAUQHTVCCBX-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4-Chloro-2-methylanisole can be prepared by the O-methylation of 4-chloro-2-methylphenol using dimethyl sulfate.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Metabolism of 4-chloro-2-methylphenoxyacetic acid by soil bacteria.
Bollag JM, et al.
Applied Microbiology, 15(6), 1393-1398 (1967)