化驗
97%
mp
221-226 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl.NCc1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C7H7BrFN.ClH/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10;/h1-3H,4,10H2;1H
InChI 密鑰
KPOKOEWRTGFXDF-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3