Merck
532525
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-1,1,1-三氟庚-2-醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CH(OH)CF3
分子量:
170.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
方案
97%
折射率
n20/D 1.377 (lit.)
沸点
151 °C (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCC[C@H](O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H13F3O/c1-2-3-4-5-6(11)7(8,9)10/h6,11H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
InChI key
YFVHSPAONQXAIB-LURJTMIESA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)